4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Chlorosulphonylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 200 EUR
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Formel: C₁₁H₁₃ClO₄S
Molecular Weight: 276.737 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08274725
CAS-Nummer: 150374-99-5
UN: 3261
ADR: 8 III