2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926346-1G OR926346-250MG
APOSOR926346-1GEA 173 EUR
APOSOR926346-1G APOSOR926346-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00995712
CAS-Nummer: 29913-51-7