6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926382-1G OR926382-5G
APOSOR926382-1GEA 168 EUR
APOSOR926382-1G APOSOR926382-5G
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Molecular Weight: 190.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424528
CAS-Nummer: 55005-28-2