2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926415-1G
OR926415-250MG
APOSOR926415-1GEA
435
EUR
APOSOR926415-1G
APOSOR926415-250MG
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276005 CAS-Nummer: 91192-25-5 |