1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926510-1G OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA 168 EUR
APOSOR926510-1G APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09674985
CAS-Nummer: 13788-32-4