4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 145 EUR
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₅ClO₂S₂
Molecular Weight: 196,675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864497
CAS-Nummer: 69815-97-0