Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926541-1G OR926541-250MG
APOSOR926541-1GEA 53.8 EUR
APOSOR926541-1G APOSOR926541-250MG
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel: C₈H₉NO₄
Molecular Weight: 183,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179576
CAS-Nummer: 2818-07-7