1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR926569-5G
APOSOR926569-5GEA
157
EUR
APOSOR926569-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130001 CAS-Nummer: 491-34-9 |