3-Methyl-5-propyl-cyclohex-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926643-1G OR926643-5G
APOSOR926643-1GEA 226 EUR
APOSOR926643-1G APOSOR926643-5G
3-Methyl-5-propyl-cyclohex-2-en-1-one 95%
3-Methyl-5-propyl-cyclohex-2-en-1-one
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00482082
CAS-Nummer: 3720-16-9