2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926667-1G OR926667-5G
APOSOR926667-1GEA 219 EUR
APOSOR926667-1G APOSOR926667-5G
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile 95%
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile
Formel: C₈H₈N₂O₂
Molecular Weight: 164,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23115409
CAS-Nummer: 71350-48-6