4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926690-1G OR926690-5G
APOSOR926690-1GEA 85.7 EUR
APOSOR926690-1G APOSOR926690-5G
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155.155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787427
CAS-Nummer: 5018-45-1