(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3-Piperidinemethanol hydrochloride
OR926711-1G
OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA
72.5
EUR
APOSOR926711-1G
APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 151,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14155680 CAS-Nummer: 1124199-58-1 |