(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 311 EUR
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97.118 g/mol
Siedepunkt: 359 °C
Schmelzpunkt: 267…271 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114001
CAS-Nummer: 53332-80-2