1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926841-1G OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA 864 EUR
APOSOR926841-1G APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,124 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198429
CAS-Nummer: 905307-07-5