1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926889-1G OR926889-250MG
APOSOR926889-1GEA 372 EUR
APOSOR926889-1G APOSOR926889-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22548191
CAS-Nummer: 1151814-36-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable