3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926910-1G OR926910-250MG
APOSOR926910-1GEA 253 EUR
APOSOR926910-1G APOSOR926910-250MG
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425627
CAS-Nummer: 69963-46-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable