4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926978-1G OR926978-250MG
APOSOR926978-1GEA 328 EUR
APOSOR926978-1G APOSOR926978-250MG
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16712391
CAS-Nummer: 614729-28-1