4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926983-1G OR926983-250MG
APOSOR926983-1GEA 435 EUR
APOSOR926983-1G APOSOR926983-250MG
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185.608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17290555
CAS-Nummer: 54675-18-2