3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(5-Chlorothiophen-3-yl)ethanone
OR927023-1G OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA 60.9 EUR
APOSOR927023-1G APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Formel: C₆H₅ClOS
Molecular Weight: 160.621 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082792
CAS-Nummer: 58119-67-8