5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927031-1G OR927031-5G
APOSOR927031-1GEA 42.2 EUR
APOSOR927031-1G APOSOR927031-5G
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955783
CAS-Nummer: 4214-80-6