2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927050-100MG OR927050-250MG
APOSOR927050-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR927050-100MG APOSOR927050-250MG
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
2-Chloro-5-phenyloxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,603 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08688603
CAS-Nummer: 62124-43-0