4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,4'-sulphonylbis(phenoxybenzene)
OR927070-1G
OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA
300
EUR
APOSOR927070-1G
APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Formel:
C₂₄H₁₈O₄S Molecular Weight: 402,462 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221991 CAS-Nummer: 1623-91-2 |