3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927106-1G OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA 647 EUR
APOSOR927106-1G APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22565666
CAS-Nummer: 16864-45-2