4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-((Methylamino)methyl)phenol
OR927144-1G
APOSOR927144-1GEA 79.9 EUR
APOSOR927144-1G
4-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Methylamino)methyl]phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09046544
CAS-Nummer: 78507-19-4