6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-4-formylnicotinic acid
OR927158-1G OR927158-250MG
APOSOR927158-1GEA 857 EUR
APOSOR927158-1G APOSOR927158-250MG
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid 95%
6-Chloro-4-formyl-nicotinic acid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.565 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18258739
CAS-Nummer: 1031433-06-3