Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927201-1G OR927201-250MG
APOSOR927201-1GEA 435 EUR
APOSOR927201-1G APOSOR927201-250MG
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
Formel: C₈H₁₇NO
Molecular Weight: 143,227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658506
CAS-Nummer: 192811-37-3