4-Propylbenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Propylphenyl)methanamine
OR927272-1G OR927272-250MG
APOSOR927272-1GEA 162 EUR
APOSOR927272-1G APOSOR927272-250MG
4-Propylbenzylamine 95%
4-Propylbenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411009
CAS-Nummer: 538342-98-2