Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl N-ethyl-β-alaninate, 3-Ethylamino-propionic acid methyl ester
OR927277-1G
OR927277-5G
APOSOR927277-1GEA
94.8
EUR
APOSOR927277-1G
APOSOR927277-5G
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Methyl 3-(ethylamino)propanoate
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131.173 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09035843 CAS-Nummer: 3440-30-0 |