Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927308-1G
OR927308-250MG
APOSOR927308-1GEA
632
EUR
APOSOR927308-1G
APOSOR927308-250MG
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381103 CAS-Nummer: 66869-71-4 |