2,5-Dichloroquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927312-1G OR927312-250MG
APOSOR927312-1GEA 65.4 EUR
APOSOR927312-1G APOSOR927312-250MG
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
2,5-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 199.037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846477
CAS-Nummer: 55687-05-3