2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927314-1G
OR927314-250MG
APOSOR927314-1GEA
36.4
EUR
APOSOR927314-1G
APOSOR927314-250MG
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-4-chlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155,582 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696881 CAS-Nummer: 59236-37-2 |