C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927397-1G OR927397-250MG
APOSOR927397-1GEA 864 EUR
APOSOR927397-1G APOSOR927397-250MG
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formel: C₉H₁₁N₃
Molecular Weight: 161.204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739259
CAS-Nummer: 34164-91-5