5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Formylnicotinonitrile
OR927407-1G OR927407-250MG
APOSOR927407-1GEA 770 EUR
APOSOR927407-1G APOSOR927407-250MG
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile 96%
5-Formyl-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₇H₄N₂O
Molecular Weight: 132.119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367908
CAS-Nummer: 70416-53-4