Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927487-1G
OR927487-5G
APOSOR927487-1GEA
71.2
EUR
APOSOR927487-1G
APOSOR927487-5G
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇ClO₃ Molecular Weight: 198.603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036862 CAS-Nummer: 74733-26-9 |