4-Acetoxyphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927491-10G OR927491-1G OR927491-5G
APOSOR927491-10GEA 377 EUR
APOSOR927491-10G APOSOR927491-1G APOSOR927491-5G
4-Acetoxyphenol 96%
4-Acetoxyphenol
Formel: C₈H₈O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799234
CAS-Nummer: 3233-32-7