2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927545-1G OR927545-5G
APOSOR927545-1GEA 49.3 EUR
APOSOR927545-1G APOSOR927545-5G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185.608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02110082
CAS-Nummer: 66662-48-4