4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927556-1G OR927556-5G
APOSOR927556-1GEA 357 EUR
APOSOR927556-1G APOSOR927556-5G
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09929168
CAS-Nummer: 45966-19-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable