(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-3-Aminochromane Hydrochloride
OR927573-1G
OR927573-250MG
APOSOR927573-1GEA
232
EUR
APOSOR927573-1G
APOSOR927573-250MG
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁NO·ClH Molecular Weight: 185.651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574992 CAS-Nummer: 211506-60-4 |