7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927579-1G OR927579-5G
APOSOR927579-1GEA 53.8 EUR
APOSOR927579-1G APOSOR927579-5G
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol
Formel: C₉H₈N₂O₃
Molecular Weight: 192.171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18427204
CAS-Nummer: 62484-12-2