5-Aminobenzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[b]furan-5-amine, 1-Benzofuran-5-amine
OR9276-1G
OR9276-5G
OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA
178
EUR
APOSOR9276-1G
APOSOR9276-5G
APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133.147 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04125391 CAS-Nummer: 58546-89-7 |