3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
OR927626-1G OR927626-250MG
APOSOR927626-1GEA 97.3 EUR
APOSOR927626-1G APOSOR927626-250MG
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline 98%
3-Methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844645
CAS-Nummer: 198821-79-3