2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-((Dimethylamino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 333 EUR
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Molecular Weight: 195,258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154288
CAS-Nummer: 75039-59-7