1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927681-1G OR927681-250MG
APOSOR927681-1GEA 435 EUR
APOSOR927681-1G APOSOR927681-250MG
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone
Formel: C₇H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18267024
CAS-Nummer: 1434128-49-0