2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Aminocyclohex-1-enecarbonitrile
OR927699-1G OR927699-250MG OR927699-5G
APOSOR927699-1GEA 66.7 EUR
APOSOR927699-1G APOSOR927699-250MG APOSOR927699-5G
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16046430
CAS-Nummer: 15595-71-8