5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927724-100MG
OR927724-1G
OR927724-250MG
APOSOR927724-100MGEA
0
EUR
APOSOR927724-100MG
APOSOR927724-1G
APOSOR927724-250MG
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₇N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457627 CAS-Nummer: 181130-14-3 |