6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927789-5G
APOSOR927789-5GEA
120
EUR
APOSOR927789-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778346 CAS-Nummer: 14793-00-1 |