3-(Thien-3-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Thiophen-3-yl)aniline, 3-(3-Aminophenyl)thiophene
OR9278-1G
OR9278-250MG
OR9278-5G
APOSOR9278-1GEA
265
EUR
APOSOR9278-1G
APOSOR9278-250MG
APOSOR9278-5G
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
3-(Thien-3-yl)aniline
Formel:
C₁₀H₉NS Molecular Weight: 175,25 g/mol Schmelzpunkt: 88,5…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06740169 CAS-Nummer: 161886-96-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |