Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 683 EUR
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Formel: C₉H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739260
CAS-Nummer: 885275-83-2