2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Chlorophenyl)acetaldehyde
OR927834-1G OR927834-250MG
APOSOR927834-1GEA 224 EUR
APOSOR927834-1G APOSOR927834-250MG
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154.594 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02261732
CAS-Nummer: 4251-65-4