N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N1,N4-Dimethylbutane-1,4-diamine
OR927887-5G
APOSOR927887-5GEA 79.9 EUR
APOSOR927887-5G
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine 95%
N,N'-Dimethyl-1,4-butanediamine
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116.205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039799
CAS-Nummer: 16011-97-5